Please see the link below to reveiw the SDS for this product. Unfortunately, the boiling point of Safflower oil is not determined. According to the literature, the 'smoke point' of safflower oil ranges from 450 °F to 510 °F and is dependent on the level of refinement. The boiling point would be higher that the smoke point.
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/sds/sigma/s8281
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 488,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 913,00 zł |
Informacje o tej pozycji
488,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
plant seeds (Carthamus tinctorius)
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, oleic acid
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
<ul>
<li><strong>Anti-osteoporosis effects of mammalian lignans and their precursors from flaxseed and safflower seed using zebrafish model:</strong> The study investigates the potential health benefits of safflower seed oil in preventing osteoporosis, highlighting its utility as a dietary supplement (Yang et al., 2023).</li>
</ul>
<li><strong>Anti-osteoporosis effects of mammalian lignans and their precursors from flaxseed and safflower seed using zebrafish model:</strong> The study investigates the potential health benefits of safflower seed oil in preventing osteoporosis, highlighting its utility as a dietary supplement (Yang et al., 2023).</li>
</ul>
Physical form
Raw oil without preservative
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
awg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Could you please send me the MSDS of it? Especially I would like to check the boiling temperature of this oil. Thank you.