Przejdź do
1607200
USP
Olej z krokosza barwierskiego
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Safflower seed oil from Carthamus tinctorius seed
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
safflower oil
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny USP oleju z krokosza barwierskiego, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2987S82811642347
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
API family
safflower oil
API family
safflower oil
API family
-
API family
sunflower oil
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olej z krokosza barwierskiego
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)