Przejdź do
S8626
Sulfadiazine
99.0-101.0%
Synonim(y):
4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, N1-(Pyrimidin-2-yl)sulfanilamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
297,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
586,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.28
UNSPSC Code:
51283908
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-685-8
Beilstein/REAXYS Number:
6733588
MDL number:
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Solubility - Practically insoluble in water, slightly soluble in acetone, very slightly soluble in ethanol (96 per cent). It dissolves in solutions of alkali hydroxides and in dilute mineral acids.
Quality Segment
assay
99.0-101.0%
form
powder or crystals
color
white to faint yellow, faint pink
mp
253 °C (dec.) (lit.)
solubility
96% ethanol: very slightly soluble, acetone: slightly soluble, water: practically insoluble
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
InChI
1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)
InChI key
SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: sulfonamide
Application
Sulfadiazine is a short-acting sulfonamide that is commonly used with pyrimethamine to treat toxoplasmosis in patients with acquired immunodeficiency syndrome. It is also used to treat newborns with congenital infections. Sulfadiazine has been used to control acute infections when studying murine models of reactivated toxoplasmosis.
Biochem/physiol Actions
Sulfadiazine is a sulfonamide antibiotic that blocks the synthesis of dihydrofolic acid by inhibiting the enzyme dihydropteroate synthase. Sulfadiazine is a competitive inhibitor of bacterial para-aminobenzoic acid (PABA), which is required for bacterial synthesis of folic acid. It is active against Gram positive bacteria, Gram negative bacteria and Chlamydia. Mode of resistance is via the alteration of dihydropteroate synthase or alternative pathway for folic acid synthesis.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Storage class (TRGS 510): Non Combustible Solids
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1343BP31235033
Sulfadiazine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP312
Sulfadiazine
description
99.0-101.0%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycoplasma, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, mycoplasma
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
assay
99.0-101.0%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder or crystals
form
-
form
solid
form
-
solubility
96% ethanol: very slightly soluble, acetone: slightly soluble, water: practically insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfadiazine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?