Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 108,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.04
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
eCl@ss:
38100201
Form:
solution
108,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
solution
concentration
100 mM
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Sodium pyruvate is used by cells as an easily accessible carbohydrate source. Additionally, it is involved with amino acid metabolism and initiates the Kreb′s cycle. The 100 mM solution should be diluted 1:100 for most cell culture applications.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?