Przejdź do
S8751
Sulfaguanidine
Synonim(y):
4-Amino-N-(aminoiminomethyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-guanylbenzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
217,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.24
UNSPSC Code:
51283914
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-345-9
Beilstein/REAXYS Number:
2695326
MDL number:
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (Organic)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
solubility
1 M HCl: soluble 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11)
InChI key
BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... F2(2147), PRSS1(5644)
General description
Chemical structure: sulfonamide
Application
Sulfaguanidine is used to block the synthesis of folic acid. It is used to study its effect on microsporidial growth and host cell viability.
Biochem/physiol Actions
Sulfaguanidine is a sulfonamide antibiotic. Sulfonamides block the synthesis of dihydrofolic acid by inhibiting the enzyme dihydropteroate synthase. Sulfonamides are competitive inhibitors of bacterial para-aminobenzoic acid (PABA), which is required for bacterial synthesis of folic acid. Sulfaguanidine is a dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitor. Sulfonamides are active against Gram positive bacteria and Gram negative bacteria. Mode of resistance is via the alteration of dihydropteroate synthase or alternative pathway for folic acid synthesis.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place.Storage class (TRGS 510): Non Combustible Solids
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32402S19756001A10230
Sulfaguanidine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1975600
Sulfaguanidine
description
-
description
VETRANAL®, analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
enzyme | inhibits, DNA synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
biological source
synthetic (Organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
solubility
1 M HCl: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfaguanidine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)