Przejdź do
S8753
Strychnine hydrochloride
glycine receptor antagonist
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
669,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.87
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352210
EC Number:
215-826-9
MDL number:
669,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Strychnine hydrochloride,
Quality Segment
SMILES string
Cl.[H][C@@]12CC(=O)N3c4ccccc4[C@]56CCN7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@]57[H])[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C21H22N2O2.ClH/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;1H/t13-,16-,17-,19-,20-,21+;/m0./s1
InChI key
VLXYTKMPCOQKEM-ZEYGOCRCSA-N
Application
Strychnine hydrochloride has been used as a glycine receptor antagonist in the retina for biophysiological functions. It has also been used to block glutamatergic, GABAergic and glycinergic receptors and gap junctions.
Biochem/physiol Actions
Convulsant; glycine receptor antagonist not associated with the NMDA receptor.
Strychnine is a potent convulsant, which is extracted from Strychnos nux vomica seeds. At high doses, the compound causes convulsions and ultimately death due to respiratory paralysis. Strychnine acts as a respiratory, circulatory and digestive stimulant.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S0532Y0001195PHL89801
Strychnine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001195
Strychnine
Strychnine phyproof® Reference Substance
PHL89801
Strychnine
description
-
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)