Przejdź do
S8825
Salermide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-{3-[(2-Hydroxy-naphthalen-1-ylmethylene)-amino]-phenyl}-2-phenyl-propionamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
726,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
726,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C(=O)Nc1cccc(c1)\N=C\c2c(O)ccc3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-18(19-8-3-2-4-9-19)26(30)28-22-12-7-11-21(16-22)27-17-24-23-13-6-5-10-20(23)14-15-25(24)29/h2-18,29H,1H3,(H,28,30)/b27-17+
InChI key
HQSSEGBEYORUBY-WPWMEQJKSA-N
Application
Salermide was used to treat human pulmonary artery smooth muscle cells to study the effect of SIRT1 inhibition on expression of atrogin by qPCR.1
Biochem/physiol Actions
Salermide is a novel Sirtuin 1 (Sirt1) and Sirtuin 2 (Sirt2) inhibitor (III histone deacetylases inhibitor). In vitro Salermide has a stronger inhibitory effect on Sirt2 than on Sirt1. Salermide induces massive apoptosis in tumor cells. The activity was ascribed to effect of Salermide to the reactivation of proapoptotic genes epigenetically repressed exclusively in cancer cells by Sirt1. Salermide is a stronger Sirtuin inhibitor than sirtinol (Cat. No.S7942).
Salermide is a novel Sirtuin 1 (Sirt1) and Sirtuin 2 (Sirt2) inhibitor. Salermide reactivates proapoptotic genes epigenetically repressed exclusively in cancer cells by Sirt1.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4144PHR3559W310162
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
natural, ≥98%, FG
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)