Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 287,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14ClNHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.14
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
USDEA Schedule III
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(C)(C)CC1=CC=C(C=C1)Cl.Cl
Biochem/physiol Actions
Sympathomimetic that was used as anorexic agent; a potent and selective 5-HT releaser.
Chlorphentermine is a sympathomimetic that was used as anorexic agent. Chlorphentermine is a potent and selective serotonin (5-HT) releaser. Also it is a moderately potent norepinephrine (NE) and 5-HT uptake inhibitor.
Chlorphentermine is a sympathomimetic that was used as anorexic agent. Chlorphentermine is a potent and selective serotonin (5-HT) releaser. Also it is a moderately potent norepinephrine (NE) and 5-HT uptake inhibitor.
Disclaimer
Hygroscopic
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description - | description - |
| form solid | form liquid | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[(1H-imidazol-2-yl)carbamoyl]formic acid hydrochloride](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/bbe/8/1/1215243581_w290.png)
![[(3-chloro-4-cyanophenyl)carbamoyl]formic acid](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/bbe/4/1/158319641_w290.png)