Przejdź do
S9399
Staphylococcal enterotoxin A
from Staphylococcus aureus, lyophilized powder, enterotoxin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
942,00 zł
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
942,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Staphylococcal enterotoxin A from Staphylococcus aureus,
contains
sodium phosphate buffer as balance
Quality Segment
composition
Protein, ~10% Lowry
availability
not available in USA
impurities
Staphylococcal enterotoxin B (SEB), essentially free
solubility
H2O: complete 1 mg/ml, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
General description
Staphylococcal enterotoxin A belongs to the family of staphylococcal exotoxins. It is secreted by Staphylococcus aureus, a Gram-positive bacteria.
Application
Staphylococcal enterotoxin A from Staphylococcal aureus was injected peritoneally in mice to induce sepsis.10
Staphylococcal enterotoxin A from Staphylococcus aureus has been used as an external standard in for the verification of TRANSIA assay kit, RIDASCREEN assay kit and Vidas Set 2 method. For in vitro toxin stimulation of mouse splenocytes.
Biochem/physiol Actions
Staphylococcal enterotoxin A from Staphylococcus aureus is leading agent that causes of food poisoning. A concentration of as little as 0.5 mg/ml is sufficient to result in nausea, vomiting, diarrhea and cramps.8 It stimulates the cell proliferation of peripheral lymphocytes, induces the production of interferons and is important for gut immunity against S. aureus infections.9 It acts as a super antigen for T-lymphocytes.
Packaging
Package size based on protein content
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4881T5662539202
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: complete 1 mg/ml, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: soluble 0.50-0.60 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble
impurities
Staphylococcal enterotoxin B (SEB), essentially free
impurities
Staphylococcal enterotoxin A (SEA), essentially free
impurities
-
impurities
-
composition
Protein, ~10% Lowry
composition
Protein, ~25% Lowry
composition
Contains ~50% protein (Lowry); balance primarily sodium chloride and sodium phosphate buffer.
composition
-
availability
not available in USA
availability
not available in USA
availability
not available in USA
availability
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)