Przejdź do
SAB4200769
Przeciwciało przeciw ludzkiejperoksydazie IgG3, mysie monoklonalne
clone HP-6050, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-ludzkaimmunoglobulina G3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
1657,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
HP-6050, monoclonal
Application:
ELISA (d)
Citations:
1
1657,50 zł
Cena katalogowa1950,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
HP-6050, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
direct ELISA: 1:80,000-1:160,000 using 2 μg/mL human IgG3 for coating.
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Ludzkie IgG składają się z czterech podklas (1-4), które można rozpoznać po różnicach antygenowych w ich łańcuchach ciężkich. Stanowią one odpowiednio około 65, 30, 5 i 4% całkowitej IgG. Każda podklasa ma inne właściwości biologiczne i fizykochemiczne. Podklasa IgG może być preferencyjnie wytwarzana w odpowiedzi na różne antygeny i stany patologiczne. Na przykład, odpowiedzi antypolisacharydowe należą głównie do podklasy IgG2, podczas gdy odpowiedzi na antygeny białkowe powodują powstawanie przeciwciał IgG1 i IgG3. IgG1 i IgG3 są jedynymi podklasami zdolnymi do przylegania do fagocytów jednojądrzastych i są łatwo rozpoznawane przez receptory Fc na różnych komórkach siateczkowo-śródbłonkowych, podczas gdy IgG2 i IgG4 są znacznie mniej skuteczne. Obfitość różnych podklas IgG w krwiobiegu zmienia się wraz z wiekiem, IgG1 i IgG3 osiągają normalny poziom dla dorosłych w wieku 5-7 lat, podczas gdy poziomy IgG2 i IgG4 rosną wolniej, osiągając poziom dla dorosłych w wieku około 10 lat. Niedobory podklas IgG w surowicy odnotowano w różnych grupach pacjentów. Niedobór IgG3 został powiązany z historią nawracających infekcji u pacjenta, które mogą prowadzić do przewlekłej choroby płuc. Obniżone poziomy IgG3 są często związane z niedoborem IgG1. Badanie wzorca dystrybucji podklas IgG w różnych typach chorób może zapewnić wgląd w powiązane procesy immunologiczne i może pomóc w diagnozowaniu różnych zaburzeń.
Immunogen
Ludzkie białka szpiczaka IgG3 kowalencyjnie sprzężone z mikrokulkami poliaminostyrenowymi (PAS)
Application
Bezpośredni test ELISA: zalecane jest rozcieńczenie robocze 1:80 000-1:160 000 przy użyciu 2 μg/mL ludzkiej IgG3 do powlekania.
Physical form
Dostarczany w postaci liofilizowanego proszku.
Other Notes
W celu uzyskania najlepszych wyników w różnych technikach i preparatach zalecamy określenie optymalnego stężenia roboczego za pomocą testu miareczkowania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B3523I7260SAB4200768
description
clone HP-6050, purified from hybridoma cell culture
description
clone HP-6050, purified from hybridoma cell culture
description
clone HP-6050, ascites fluid
description
clone 8c/6-39, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
HP-6050, monoclonal
clone
HP-6050, monoclonal
clone
HP-6050, monoclonal
clone
8c/6-39, monoclonal
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
peroxidase conjugate
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
human
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
-
form
lyophilized
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)