Merck
SAB5702543
Przeciwciało anty-IL4, klon 9E10T0, królicze monoklonalne
Synonim(y):
BCGF-1, BCGF1, BSF-1, BSF1, IL-4
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
material
colorless
clone
9E10T0, monoclonal
form
liquid
mol wt
16 kDa
species reactivity
human
concentration
0.65 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotype
IgG
immunogen sequence
HKCDITLQEIIKTLNSLTEQKTLCTELTVTDIFAASKNTTEKETFCRAATVLRQFYSHHEKDTRCLGATAQQFHRHKQLIRFLKRLDRNLWGLAGLNSCPVKEANQSTLENFLERLKTIMREKYSKCSS
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... IL4(3565)
Application
BŚ, IF/ICC
General description
Białko kodowane przez ten gen jest plejotropową cytokiną wytwarzaną przez aktywowane limfocyty T. Cytokina ta jest ligandem receptora interleukiny 4. Cytokina ta jest ligandem dla receptora interleukiny 4. Receptor interleukiny 4 wiąże się również z IL13, co może przyczyniać się do wielu nakładających się funkcji tej cytokiny i IL13. Wykazano, że STAT6, transduktor sygnału i aktywator transkrypcji, odgrywa centralną rolę w pośredniczeniu w immunoregulacyjnym sygnale tej cytokiny. Ten gen, IL3, IL5, IL13 i CSF2 tworzą klaster genów cytokin na chromosomie 5q, przy czym ten gen jest szczególnie blisko IL13. Stwierdzono, że gen ten, IL13 i IL5 są regulowane koordynacyjnie przez kilka elementów regulacyjnych dalekiego zasięgu w zakresie ponad 120 kilobaz na chromosomie. Zgłoszono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu tego genu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 25-153 ludzkiej IL4 (NP_000580.1).
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)