Przejdź do
SAE0004
3-monooksygenaza kynureninowa, Pseudomonas fluorescens (szczep 17400), rekombinowana
Synonim(y):
KMO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer WE:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥3 U/mg
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
specific activity
≥3 U/mg
mol wt
50,712 Da
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
3-monooksygenaza kynureninowa (KMO) jest flawoproteinową hydroksylazą aromatyczną (FAH), która katalizuje hydroksylację L-kynureniny (L-Kyn) z wytworzeniem 3-hydroksykynureniny (3-OH-Kyn). Aktywność ta ma kluczowe znaczenie dla metabolizmu tryptofanu, a także dla produkcji dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NAD) w organizmach wyższych. KMO zawiera dinukleotyd flawinoadeninowy (FAD) jako niekowalencyjny, ale ściśle związany kofaktor w stosunku 1:1 kofaktora do białka.
Other Notes
1 jednostka utlenia L-kynureninę z prędkością 1 mol/min przy pH 7,0, 25°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L3045HPA056942HPA031115
description
-
description
lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
specific activity
≥3 U/mg
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
form
solution
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
50,712 Da
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)