Przejdź do
SAE0058
Oxyrase® dla Agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
405,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106212
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Quality Segment
General description
Oxyrase® for Agar (OA) to sterylny preparat enzymatyczny, który wykorzystuje system enzymatyczny Oxyrase®do wytwarzania warunków beztlenowych w niestandardowym agarze. Oxyrase® For Agar i Oxydish ™ułatwiają izolację i hodowlę beztlenowców.
Legal Information
OxyDish is a trademark of Oxyrase, Inc.
Oxyrase is a registered trademark of Oxyrase, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAE0060SAE0013SAE0010
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)