Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1070,00 zł
biological source
human (human Rhinovirus Type 14)
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90%
form
aqueous solution
specific activity
≥5000 U/mg
mol wt
22 kDa
concentration
0.8-1.2 mg/mL
technique(s)
protein purification: suitable
suitability
suitable for protein modification
application(s)
life science and biopharma
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Ta biotynylowana proteaza HRV-3C jest przeznaczona do rozszczepiania na kolumnie białek fuzyjnych z miejscem rozszczepiania HRV-3C. Specyficznie rozszczepia interesujące białko z białka fuzyjnego związanego z kolumną, pozostawiając domenę fuzyjną lub znacznik związany z kolumną powinowactwa (np. kolumną Ni-NTA) i eluując tylko interesujące białko. Metoda ta jest korzystniejsza od rozszczepiania po elucji z kilku powodów:
- Eliminuje większość zanieczyszczeń zwykle związanych z oczyszczaniem na kolumnach Ni-chelatujących.
- Umożliwia łagodniejsze warunki elucji, z dodatkową elastycznością w składzie buforu elucyjnego. Może to złagodzić agregację i inaktywację białek.
Po rozszczepieniu proteazę można usunąć za pomocą dowolnych kulek sprzężonych z awidyną lub streptawidyną. Ten produkt został enzymatycznie biotynylowany bez wpływu na jego aktywność proteolityczną. Nie zawiera dodatkowych znaczników do oczyszczania białek. Produkt jest dostarczany w buforze wodnym (0,8-1,2 mg/ml) z 20 mM Trizma®-HCl, pH 8,0, 200 mM NaCl, 1 mM TCEP i 50% (v/v) glicerolem.
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Recombinant protein, 0.8-1.2 mg/mL, aqueous solution | description N-Terminal His tagged recombinant protein, aqueous solution, 0.8-1.2 mg/mL | description recombinant protein, aqueous solution | description human recombinant,expressed in HEK 293 cells, ≥5000 units/mL |
| technique(s) protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable | technique(s) protein extraction: suitable |
| specific activity ≥5000 U/mg | specific activity ≥5000 U/mg | specific activity ≥10 U/μL | specific activity - |
| assay ≥90% | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% | assay - |
| biological source human (human Rhinovirus Type 14) | biological source human (human Rhinovirus Type 14) | biological source microbial (Tobacco Etch virus) | biological source (HEK 293 cells) |
| application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form liquid | form - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?