Przejdź do
SAE0150
Chondroitynaza ABC z Proteus vulgaris
recombinant, low endotoxin, aqueous solution, ≥100 U/ml, 50-250 units/mg protein, BSA free
Synonim(y):
Ch′ase ABC, Liaza ABC chondroityny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2170,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
bacterial (Proteus vulgaris)
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Proteus vulgaris)
Quality Segment
conjugate
(Glucosaminoglycan)
specific activity
50-250 units/mg protein
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Chondroitynaza ABC jest liazą o swoistości wobec siarczanów chondroityny i siarczanów dermatanu - z niewielką aktywnością wobec hialuronianu. Ta rekombinowana wersja zawiera tylko endolityczną chondroitynazę, co oznacza, że nie trawi nieredukujących końców substratów proteoglikanów. Jej celem są wiązania β-(1,4)- pomiędzy N-acetylogalaktozaminą i kwasem D-glukuronowym lub kwasem L-iduronowym. Produktem trawienia jest mieszanina Δ 4-nienasyconych tetra- i dwucukrów.
Application
  • Degradacja tkanek zawierających siarczan chondroityny, takich jak macierz zewnątrzkomórkowa i chrząstka.
  • Badania nad regeneracją neuronów
  • Eliminacyjna degradacja wszystkich form siarczanu chondroityny: A, B i C
  • Ilościowe oznaczanie glukozaminoglikanów (mukopolisacharydów)
Features and Benefits
  • Niska zawartość endotoksyny
  • Bez BSA
  • Rekombinowany
  • Tylko składnik endolityczny, nie zawiera enzymu egzolitycznego.
  • Kompatybilny z 4-siarczanem chondroityny, 6-siarczanem chondroityny i siarczanem dermatanu, działa powoli na hialuronian.
Preparation Note
Produkt należy przechowywać w temperaturze -70 °C. Nieotwarty bufor przechowywany w temperaturze -70 °C zachowuje stabilność przez co najmniej dwa lata.
Other Notes
1 jednostka uwalnia 1,0 μmola nienasyconych disacharydów na minutę przy pH 8,0 w temperaturze 37 °C, używając siarczanu chondroityny z chrząstki rekina (C4384) jako substratu.
Optymalne pH: pH 8,0 (siarczan chondroityny) pH 6,8 (kwas hialuronowy)
Optymalna temperatura: 37 °C
Aktywator: 0,05 M octan
Inhibitory: 1 mM Zn2+ Ni2+, Fe2+ i Cu2+
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie jest przeznaczony do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem można znaleźć w karcie charakterystyki.
Non active Ingredients: Hepes-Sodium salt, NaCl, Trehalose, Imidazole, Glycerol, Water
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2905C3667C8058
description
recombinant, low endotoxin, aqueous solution, ≥100 U/ml, 50-250 units/mg protein, BSA free
description
lyophilized powder, 0.3-3 units/mg solid
description
BSA free, lyophilized powder, specific activity 50-250 units/mg protein
description
lyophilized powder (with BSA as stabilizer)
biological source
bacterial (Proteus vulgaris)
biological source
bacterial (Proteus vulgaris)
biological source
bacterial (Proteus vulgaris)
biological source
bacterial (Flavobacterium heparinum)
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
specific activity
50-250 units/mg protein
specific activity
0.3-3 units/mg solid
specific activity
50-250 units/mg protein
specific activity
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
conjugate
(Glucosaminoglycan)
conjugate
(Glucosaminoglycan)
conjugate
(Glucosaminoglycan)
conjugate
(Glucosaminoglycan)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)