Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kU | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 865,00 zł |
10 kU | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Form:
aqueous solution
865,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Proteaza TEV jest wysoce specyficzną sekwencyjnie proteazą serynową pochodzącą z wirusa tytoniu. Jej wysoka specyficzność sprawia, że proteaza TEV jest popularna do rozszczepiania rekombinowanych białek fuzyjnych. Jednak w niskich temperaturach, takich jak 4 °C, standardowa proteaza TEV ma tylko ~10% swojej aktywności w porównaniu do normalnych warunków temperaturowych (takich jak 25-30 °C). IceTEV Protease to nowa wersja proteazy TEV, która została zaprojektowana do skutecznego rozszczepiania białek fuzyjnych również w niskich temperaturach, w zakresie 2-10 °C, z porównywalną wydajnością do rozszczepiania przez standardową proteazę TEV w temperaturze 25-30 °C. Po reakcji rozszczepiania, IceTEV Protease można usunąć z mieszaniny reakcyjnej za pomocą kulek niklowo-agarozowych (Ni-agarose).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Histidine tagged recombinant protein, aqueous solution | description - | description recombinant protein, aqueous solution | description Fluorescent protease assay, high sensitivity |
| form aqueous solution | form solution | form liquid | form - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?