Przejdź do
SAE0203
Kulki magnetyczne Anti-V5
Magnetic agarose, Suspension
Synonim(y):
Przeciwciało V5, Przeciwciało anty-V5 Tag produkowane u myszy, Przeciwciało ze znacznikiem V5, Znacznik epitopu V5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
magnetic beads
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
1
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
magnetic beads
Quality Segment
form
suspension
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Kulki magnetyczne Anti-V5 są przygotowywane przy użyciu oczyszczonego przez powinowactwo przeciwciała anty-V5 wytwarzanego u myszy, sprzężonego z kulkami magnetycznymi aktywowanymi bromkiem cyjanu w stosunku białka do kulki wynoszącym około 2 mg/ml. Przeciwciało anty-V5 specyficznie rozpoznaje epitop zlokalizowany na białkach fuzyjnych znakowanych V5. Oferuje specyficzną reaktywność zarówno z N-końcowymi, jak i C-końcowymi białkami fuzyjnymi znakowanymi V5 i nadaje się do immunoprecypitacji lub oczyszczania metodą immunopowinowactwa. Te koraliki magnetyczne mogą być stosowane do oczyszczania wyrażonych białek fuzyjnych znakowanych V5 z lizatów bakteryjnych, lizatów ssaków lub transfekowanych komórek oraz do badania topologii białek, charakteryzowania i identyfikowania nowych białek, kompleksów białkowych i powiązanych białek.
Application
Kulki magnetyczne anty-V5 zostały wykorzystane do oczyszczania białek znakowanych V5 w procesie immunoprecypitacji.
Features and Benefits
  • Kulki są przygotowywane z oczyszczonym przez powinowactwo przeciwciałem anty-V5.
  • Monoklonalne przeciwciało anty-V5 jest wytwarzane przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c.
  • Stosunek białka do kulki wynosi około 2 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAE0197SAE0218SAE0222
description
Magnetic agarose, Suspension
description
Magnetic agarose, suspension
description
Magnetic agarose, suspension
description
Magnetic agarose, Suspension
conjugate
magnetic beads
conjugate
magnetic beads
conjugate
magnetic beads
conjugate
conjugate (Magnetic beads)
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Do you have information about the affinity of the antibodies used for the V5 tag? Additionally, what is the bead size to which the V5 antibody is conjugated?
    Do you have information about the affinity of the antibodies used for the V5 tag? Additionally, what is the bead size to which the V5 antibody is conjugated?
    1 answer
    1. The bead size for the V5 antibody ranges from 20 to 75 µm.
      The affinity of the V5 antibody used (clone V5-10) has not been characterized. However, there is a relevant publication that contains this information for clone V5-10, which may serve as a useful reference:
      - Title: HiBiT-qIP, HiBiT-based quantitative immunoprecipitation, facilitates the determination of antibody affinity under immunoprecipitation conditions
      - Journal: Sci Rep. 2019 May 3;9(1):6895
      - DOI: 10.1038/s41598-019-43319-y
      - PMID: 31053795
      You can access the publication at https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31053795/.
      Helpful?
  2. Anti-V5 Magnetic Beads (SAE0203-1ML) Can these beads be stripped and sanitized so that they can be reused for protein purification?
    1 answer
    1. The binding capacity of these beads is 20-62 nmoles of V5-tagged fusion protein per 1 mL of settled resin. While the product may be reused, a protocol and the reuse capacity has not been determined. For reuse it is recommended to wash the resin thoroughly following elution. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/275/574/sae0203pis-ms.pdf