Przejdź do
SAE0218
Kulki magnetyczne anty-MBP
Magnetic agarose, suspension
Synonim(y):
przeciwciało przeciwko białku wiążącemu maltozę, MBP, MBP epitop Tag, MBP TAG, przeciwciało anty-MBP produkowane u myszy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.32
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
magnetic beads
form
suspension
shelf life
2 yr (retest)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ten produkt jest koniugatem aktywowanych magnetycznie usieciowanych kulek agarozowych z przeciwciałem monoklonalnym, które zostało wyhodowane przeciwko sekwencji białka wiążącego maltozę (MBP). Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein rozpoznaje natywne, jak również denaturowane, zredukowane formy oczyszczonego MBP lub białek fuzyjnych MBP. Znacznik ten jest stosowany w ekspresji białek rekombinowanych i do oczyszczania białek znakowanych MBP wyrażanych w komórkach bakteryjnych i ssaczych.
Application
The Anti-MBP Magnetic Beads are specifically engineered for the purification of MBP fusion proteins in bacterial systems or mammalian cells transfected with MBP expression vectors. This product is particularly advantageous for researchers dealing with low-abundance proteins or those that are poorly immunogenic. By using these magnetic beads, you can efficiently capture MBP-tagged proteins from complex biological samples, facilitating downstream applications such as enzyme assays, structural studies, and functional analyses.
Features and Benefits
  • High Binding Capacity: Achieve superior results with a binding capacity of 20-62 nmole of MBP-tagged fusion protein per mL of settled resin.
  • Versatile Applications: Suitable for use in bacterial extracts and transfected mammalian cells, making it a versatile choice for various research settings.
  • Stable Fusion Product: The MBP tag creates a stable fusion product that does not interfere with the bioactivity of the protein, ensuring reliable results.
  • Easy Purification: Simplify your workflow with a single-step affinity purification process on amylose resin, allowing for rapid and efficient protein isolation.
Preparation Note
For optimal performance and longevity, store the Anti-MBP Magnetic Beads at 2-8 °C. It is crucial to avoid freezing, as this may compromise the integrity of the beads. Before use, ensure thorough mixing of the beads by gentle vortexing or inversion to maintain homogeneity. These precautions will help preserve the binding capacity and overall effectiveness of the product over time.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAE0203AMAB91062SAE0222
description
Magnetic agarose, suspension
description
Magnetic agarose, Suspension
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL2819, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
Magnetic agarose, Suspension
conjugate
magnetic beads
conjugate
magnetic beads
conjugate
unconjugated
conjugate
conjugate (Magnetic beads)
form
suspension
form
suspension
form
buffered aqueous glycerol solution
form
suspension
shelf life
2 yr (retest)
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
2 yr (retest)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
biological source
mouse
biological source
-
biological source
mouse
biological source
mouse
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)