Przejdź do
SAE0212
Sonda mucynowa, StcE
Biotin and FLAG® tagged, powder
Synonim(y):
Katalitycznie nieaktywna proteaza StcE specyficzna dla mucyny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
5 x 200 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5850,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32150313
Form:
powder
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Mucin Probe, StcE jest proteolitycznie nieaktywną zmutowaną (E447D) formą mucynazy StcE, która zachowuje zdolność do ścisłego wiązania białek mucynowych. Rekombinowane białko zawiera znacznik 3XFLAG i jest również enzymatycznie biotynylowane w C-końcu białka. Chociaż istnieje wiele zastosowań, ten produkt został zaprojektowany do badania tkanek o dużej gęstości mucyny. Będzie on niekowalencyjnie i selektywnie wiązał się z glikoproteinami domeny mucyny z gęstą glikozylacją O-linked. Wtórne narzędzia do raportowania mogą być następnie wykorzystane do związania sondy za pomocą znacznika FLAG® lub koniugatu biotyny.
Legal Information
3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1778M2378SAE0202
description
Biotin and FLAG® tagged, powder
description
Type III, bound sialic acid 0.5-1.5 %, partially purified powder
description
Type II
description
mass spec suitable, from EHEC, recombinant, powder
form
powder
form
partially purified powder
form
powder
form
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
UniProt accession no.
O82882
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
A0A5G2QSD1
UniProt accession no.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)