Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1590,00 zł |
5 x 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Mucynaza StcE, mass spec suitable, from EHEC, recombinant, powder
Quality Segment
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Mucynaza StcE jest metaloproteazą, która może być stosowana do trawienia gęsto O-glikozylowanych mucyn. Sekwencja konsensusowa dla rozszczepienia to S/T*-X-S/T, gdzie rozszczepienie zachodzi po stronie aminowejdrugiej seryny/treoniny, a X może być dowolnym aminokwasem lub żadnym, choć z mniejszą wydajnością. Stwierdzono, że pozycja P2 (*) jest zawsze zajęta w produktach rozszczepienia, a zajęcie pozycji P1 i P1' nie zakłóca rozszczepienia. Podczas gdy mucynaza StcE jest aktywna wobec mucyn i innych glikoprotein zawierających domenę mucyny, takich jak CD43 lub PSGL-1, nie jest aktywna wobec O-glikoprotein spoza rodziny mucyn, takich jak fetuina lub GspB736flag1.
Application
Do stosowania jako narzędzie w badaniach biochemicznych i odkrywaniu biomarkerów, szczególnie w glikobiologii, glikoproteomice i glikoonkologii. Wykazano przydatność w przepływach pracy LC-MS/MS
Biochem/physiol Actions
Mucyny to silnie O-glikozylowane białka występujące w wielu tkankach, takich jak błony śluzowe i wyściółka jelit. Jedną z ich funkcji jest tworzenie warstwy ochronnej dla tkanki nabłonkowej. Wiadomo, że patogenne bakterie enterokrwotoczne Escherichia coli (EHEC) atakują te tkanki za pomocą środków enzymatycznych. Jednym z enzymów zaangażowanych w ten proces jest proteaza zwana wydzielaną proteazą inhibitora C1 esterazy (StcE) (znana również jako mucynaza StcE). Enzym ten specyficznie rozpoznaje gęsto glikozylowane mucyny i domeny mucyn oraz proteolitycznie rozszczepia szkielet peptydowy, prawdopodobnie zwiększając zjadliwość drobnoustroju chorobotwórczego.
Features and Benefits
- Proteaza wysoce selektywna w stosunku do mucyn, ale promiskuityczna w obrębie rodziny mucyn.
- Narzędzie do uwalniania O-linkowanych glikopeptydów
- Skonfigurowana w pakietach przydatnych dla około 40 próbek
- Fuzja His-Tag dla łatwego oczyszczania i izolacji
Preparation Note
Produkt zachowuje aktywność przez co najmniej 2 lata, gdy jest przechowywany w postaci liofilizowanej w temperaturze -20°C.
Other Notes
Roztwór StcE można przygotować przez rekonstytucję liofilizowanej fiolki 20 µg w 100 µl wody lub PBS. Rozpuszczony roztwór białka jest stabilny przez 2 tygodnie w temperaturze 2-8 °C. W celu dłuższego przechowywania roztwór białka należy podzielić na porcje i przechowywać w temperaturze -20 °C. Roztwór enzymu należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description mass spec suitable, from EHEC, recombinant, powder | description Biotin and FLAG® tagged, powder | description mass spec suitable, from Serratia marcescens, recombinant, liquid | description clone 45M1, ascites fluid |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?