Przejdź do
SAE0213
Arylosulfataza, wzmocniona, rekombinowana
From P. aeruginosa for Steroid Sulfate Hydrolysis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 kU
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
228,00 zł
10 kU
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
479,00 zł
50 kU
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer WE:
EC 3.1.6.1
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
≥100 units/mg protein
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥100 units/mg protein
mol wt
60 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Ulepszona arylosulfataza jest rekombinowaną formą arylosulfatazy występującej w Pseudomonas arigenosa, z wprowadzonymi mutacjami dla bardziej wydajnej katalizy steroidowych estrów siarczanowych. Jest przydatna do przygotowywania próbek metabolitów moczu (siarczanowanych leków i endogennych koniugatów) przed analizą za pomocą HPLC i/lub Mass Spec. Hydrolizuje sulfokoniugaty w celu poprawy czasu retencji i konsolidacji macierzystych pików analitu w HPLC.
Application
Przydatny do analizy endogenów, ksenobiotyków i metabolitów leków.
Biochem/physiol Actions
(Arylo)sulfatazy są wykorzystywane przez organizm do katabolizmu związków siarczanowych, które odgrywają kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych. Niektóre przykłady obejmują siarczanowane glukozaminoglikany, takie jak heparyna, hialuronian i chondroityna. Ta konkretna arylosulfataza pochodzi ze źródła mikrobiologicznego i jest wykorzystywana jako narzędzie do przetwarzania siarczanowanych metabolitów, a nie do celów fizjologicznych.
Physical form
Dostarczany jako buforowany roztwór zawierający 20 mM Hepes pH7,8, 150 mM NaCl, 10% v/v Glicerol i 0,5 mM CaCl2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BGALARORAB1273MABC975
description
From P. aeruginosa for Steroid Sulfate Hydrolysis
description
from Helix pomatia
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
-
specific activity
≥100 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
form
liquid
form
solution
form
-
form
-
mol wt
60 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)