Przejdź do
SAE0219
Enzym degradujący mucynę
for preparative digestions, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NA.21
Shelf life:
2 yr (retest)
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
shelf life
2 yr (retest)
storage condition
protect from light
shipped in
dry ice
General description
Mucinase StcE, Preparative to metaloproteaza przydatna do trawienia silnie O-glikozylowanych białek mucynowych. W przeciwieństwie do wersji przeznaczonej do przygotowywania próbek LC/MS (gliko)proteomicznych (SAE0202), ta jest przeznaczona do preparatywnego trawienia lepkiego materiału, który jest gęsty od glikoprotein typu mucynowego.
Application
Do stosowania jako narzędzie do przygotowywania próbek w badaniach i odkryciach. Służy do proteolitycznej degradacji tkanek gęstych od mucyny, aby umożliwić dalsze przetwarzanie.
Biochem/physiol Actions
Wydzielana proteaza inhibitora C1 esterazy (StcE) (znana również jako mucynaza StcE) jest enzymem, który specyficznie rozpoznaje gęsto glikozylowane mucyny i domeny mucyn oraz proteolitycznie rozszczepia szkielet peptydowy. W naturze przypuszczalnie zwiększa to zjadliwość drobnoustrojów chorobotwórczych, ale w laboratorium jest użytecznym sposobem uzyskiwania dostępu do struktur molekularnych w tkankach normalnie chronionych przez mucyny.
Features and Benefits
  • Proteaza specyficzna dla mucyny.
  • Narzędzie do zmniejszania lepkości i rozkładu tkanek próbek zawierających mucynę.
  • Nie jest hamowana przez większość ogólnych inhibitorów proteaz, takich jak AEBSF, aprotynina, bestatyna, E-64, pepstatyna i leupeptyna. W razie potrzeby trawienie można przeprowadzić w obecności koktajlu inhibitora proteazy ReadyShield® PIC0002.
  • Mucin Degradation Enzyme może być stosowany do uwalniania rozpuszczalnych fragmentów mucyny z komórek lub tkanek bez mechanicznego rozrywania lub redukcji.
  • Mucin Degradation Enzyme może być stosowany do enzymatycznej hydrolizy mucyn w izolacji próbek gliko-RNA.
Physical form
Produkt jest dostarczany w postaci liofilizowanego proszku zawierającego wskazaną ilość białka.
Preparation Note
Produkt zachowuje aktywność przez co najmniej 2 lata, gdy jest przechowywany w postaci liofilizowanej w temperaturze -20°C.
Roztwór enzymu degradującego mucynę można przygotować przez rekonstytucję liofilizowanego proszku w stężeniu 1-5 mg/ml białka. Patrz CoA dla określonej procentowej zawartości białka w proszku. Odtworzony roztwór białka może być klarowny lub mętny i jest stabilny przez 2 tygodnie w temperaturze 2-8 °C. W celu dłuższego przechowywania roztwór białka należy podzielić na porcje i przechowywać w temperaturze -20 °C. Roztwór enzymu należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła.
Other Notes
W przypadku zastosowań wymagających większej precyzji z wysoce oczyszczonym enzymem, takich jak eksperymenty glikoproteomiczne, należy rozważyć użycie mucynazy StcE (SAE0202) i mucynazy SmE (SAE0220).
Legal Information
Na licencji Uniwersytetu Stanforda.
ReadyShield is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAE0212499643TTR008
description
for preparative digestions, powder
description
Biotin and FLAG® tagged, powder
description
Native mucin from bovine submaxillary gland. It is a rich source of O-linked oligosaccharide chains and it is suitable as a substrate for neuraminidase.
description
human intestine tissue containing mucins
form
powder
form
powder
form
lyophilized
form
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
desiccated, OK to freeze
storage condition
-
shelf life
2 yr (retest)
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)