Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
8 x 2 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
5170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 16 vials (8x25μL aliquots for each of the 2 kit components)
concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Produkt ten jest zestawem zawierającym dwa zestawy gotowych do użycia cząstek lentiwirusowych umożliwiających natychmiastową transdukcję w celu silnej ekspresji w szerokim zakresie zarówno dzielących się, jak i nie dzielących się linii komórkowych. Cząsteczki lentiwirusowe MS2-P65-HSF1 skutecznie i stabilnie integrują MS2-P65-HSF1 i kasetę oporności na higromycynę połączoną peptydem 2A i napędzaną promotorem EF1 alfa (EF1a-dCas9-VP64-2A-Blasticidin). Cząsteczki lentiwirusowe dCas9-VP64 skutecznie i stabilnie integrują dCas9-VP64 i kasetę oporności na blastycydynę połączoną peptydem 2A i napędzaną przez promotor EF1 alfa (EF1a-dCas9-VP64-2A-Blasticidin). Są one idealne do uniknięcia żmudnego procesu produkcji lentiwirusów i są częścią trzyczęściowego systemu CRISPR z indywidualnym dCas9-VP64. MS2-p65-HSF1 i wektorami ekspresji gRNA.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Application
Genomika funkcjonalna/walidacja celu
- Bezstronne przesiewowe badania genetyczne
- Silna aktywacja transkrypcji w wielu liniach komórkowych
- Stworzenie linii komórkowych stabilnie wyrażających dCas9-VP64 i MS2-p65-HSF1.
Biochem/physiol Actions
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleaza Cas9 może być nieaktywna (dCas9) z mutacjami w dwóch domenach białkowych, RuvC i HnH (odpowiednio D10A i H840A), które są odpowiedzialne za aktywność nukleazy. Białko z niedoborem nukleazy można następnie połączyć z aktywatorem transkrypcyjnym VP64 i wykorzystać w połączeniu z RNA-przewodnikiem zmodyfikowanym aptamerami MS2 RNA, które działają w celu rekrutacji dodatkowych koaktywatorów transkrypcyjnych p65 i HSF1. Zmontowany kompleks SAM jest następnie wykorzystywany jako system dostarczania ładunku do docelowych promotorów genów, umożliwiając specyficzną dla miejsca aktywację transkrypcji interesującego nas genu.
Features and Benefits
- Wysoka specyficzność i aktywność
- Cząsteczki lentiwirusowe o wysokiej czystości i wysokim mianie, zweryfikowane pod względem sekwencji
- Aktywuje geny poprzez aktywację transkrypcyjną, a nie nadekspresję opartą na cDNA
Dowiedz się więcej o aktywatorach SAM CRISPR na stronie SigmaAldrich.com/CRISPRa.
Other Notes
VP/mL jest jednostką miary stężenia dla miana wirusa oszacowanego za pomocą testu p24.
This kit contains 2 components :
2 Helper Constructs with a minimum p24 titer of 1x106 VP/mL
2 Helper Constructs with a minimum p24 titer of 1x106 VP/mL
- 8 x 25μl vials of dCas9-VP64-Blasticidin SAM CRISPRa Helper Construct 1 Lentiviral Transduction Particles
- 8 x 25μl vials of MS2-P65-HSF1-Hygromycin SAM CRISPRa Helper Construct 2 Lentiviral Transduction Particles
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| packaging pkg of 16 vials (8x25μL aliquots for each of the 2 kit components) | packaging pkg of 2 vials (20μL aliquot for each of the 2 kit components) | packaging pkg of 8x25 μL (vials) | packaging pkg of 40 vials (8x25μL aliquots for each of the 5 kit components) |
| application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| concentration ≥1x106 VP/ml (via p24 assay) | concentration 500 ng/μL | concentration ≥1x106 VP/ml (via p24 assay) | concentration - |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?