Przejdź do
SAMHELPERP
SAM CRISPRa Helper Construct Kit Plazmid DNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 x 1 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3380,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
3380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 2 vials (20μL aliquot for each of the 2 kit components)
concentration
500 ng/μL
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Ten produkt to zestaw zawierający dwa plazmidy lentiwirusowe: jeden plazmid wykorzystujący promotor EF1 alfa do napędzania ekspresji MS2-P65-HSF1 i kasety oporności na higromycynę połączonej peptydem 2A (EF1a-MS2-P65-HSF1-2A-Hygromycyna) oraz jeden plazmid wykorzystujący promotor EF1 alfa do napędzania ekspresji dCas9-VP64 i kasety oporności na blastycydynę również połączonej peptydem 2A (EF1a-dCas9-VP64-2A-Blastycydyna). Skład wektora pozwala na łatwą selekcję po udanej transfekcji lub transdukcji. Użyj lentiwirusowych plazmidów MS2-P65-HSF1 lub dCas9-VP64 firmy Sigma do generowania cząstek lentiwirusowych i wydajnej produkcji stabilnych linii komórkowych wyrażających MS2-P65-HSF1 i/lub dCas9-VP64. Te dwa plazmidy są częścią 3-częściowego systemu CRISPR z indywidualnymi wektorami ekspresji dCas9-VP64, MS2-p65-HSF1 i gRNA używanymi do aktywacji tranzycyjnej opartej na CRISPR i badań przesiewowych zysku funkcji w całym genomie.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Application
Genomika funkcjonalna/walidacja celu
  • Bezstronne przesiewowe badania genetyczne
  • Silna aktywacja transkrypcji w wielu liniach komórkowych
  • Produkcja cząsteczek lentiwirusowych wyrażających dCas9-VP64 i MS2-p65-HSF1
Biochem/physiol Actions
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleaza Cas9 może być nieaktywna (dCas9) z mutacjami w dwóch domenach białkowych, RuvC i HnH (odpowiednio D10A i H840A), które są odpowiedzialne za aktywność nukleazy. Białko z niedoborem nukleazy można następnie połączyć z aktywatorem transkrypcyjnym VP64 i wykorzystać w połączeniu z RNA-przewodnikiem zmodyfikowanym aptamerami MS2 RNA, które działają w celu rekrutacji dodatkowych koaktywatorów transkrypcyjnych p65 i HSF1. Zmontowany kompleks SAM jest następnie wykorzystywany jako system dostarczania ładunku do docelowych promotorów genów, umożliwiając specyficzną dla miejsca aktywację transkrypcji interesującego nas genu.
Features and Benefits
  • Wysoka specyficzność i aktywność
  • Plazmid DNA o wysokiej czystości zweryfikowany pod względem sekwencji
  • Aktywuje geny poprzez aktywację transkrypcyjną zamiast nadekspresji opartej na cDNA
Dowiedz się więcej o aktywatorach SAM CRISPR na stronie SigmaAldrich.com/CRISPRa.
Other Notes
This kit contains 2 components:
2 Helper Constructs supplied at a concentration of 500 ng/μL in TE buffer (10μg of plasmid DNA)
  • 20μL vial of dCas9-VP64-Blasticidin SAM CRISPRa Helper Construct 1 Plasmid DNA
  • 20μL vial of MS2-P65-HSF1-Hygromycin SAM CRISPRa Helper Construct 2 Plasmid DNA
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAMHELPERVSAMVP64BSTSAMMS2HYG
description
-
description
-
description
-
description
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
500 ng/μL
concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
concentration
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
application(s)
CRISPR
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
application(s)
CRISPR
CRISPR
packaging
pkg of 2 vials (20μL aliquot for each of the 2 kit components)
packaging
pkg of 16 vials (8x25μL aliquots for each of the 2 kit components)
packaging
vial of 20 μL
packaging
vial of 20 μL
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)