Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
Storage temp.:
−70°C
Shipped in:
dry ice
Produkt SBPVR3 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in human cells
form
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
SOLVO Biotechnology oferuje gotowe do użycia zestawy testowe dla transporterów wypływu i wychwytu. Zestawy SOLVO PREDIVEZ Vesicular Transport Assay Kits są odpowiednie do badań inhibicji transporterów wypływu. Zestawy są przeznaczone do testowania hamującego wpływu jednego lub więcej badanych związków na transport pęcherzykowy substratu sondy. W większości przypadków dołączony jest fluorescencyjny substrat sondy. Zestawy zawierają wszystkie odczynniki i roztwory niezbędne do przeprowadzenia testu interakcji lek-transporter.
Application
Zestaw do transportu pęcherzykowego PREDIVEZ jest prostym i wydajnym narzędziem do badania interakcji transporterów leków. Dostarcza informacji na temat wszelkich interakcji między transporterem ABC a kandydatem na lek, które mogłyby wpływać na transport fluorescencyjnego lub radioznakowanego lub zimnego.
Zestawy do transportu pęcherzykowego PREDIVEZ zawierają bufory, substrat sondy i inhibitory referencyjne potrzebne do przeprowadzenia testów transportu pęcherzykowego (wystarczające na 300 dołków/zestaw - równoważne istniejącym zestawom PV 9-cpd). Protokół testu, szablon obliczeń i przykładowy plik danych są dostępne na stronie internetowej SOLVO .
Membrany transportowe i kontrolne są sprzedawane oddzielnie. Ten zestaw transportu pęcherzykowego PREDIVEZ wymaga poniższych membran transportowych i odpowiadających im membran kontrolnych:
SB-MRP2-Sf9-VT MRP2 human membrane vesicles numer części SBVT05-1EA i odpowiadająca mu membrana kontrolna SB-beta-gal-Sf9-CTRL numer części SBCT03-1EA
SB-MRP2-HEK293-VT MRP2 human membrane vesicles numer części SBVT14-1EA i odpowiadająca mu membrana kontrolna SB-HEK293-Mock-CTRL numer części SBCT06-1EA
SB-MRP3-Sf9-VT MRP3 human membrane vesicles numer części SBVT06-1EA i odpowiadająca mu membrana kontrolna SB-beta-gal-Sf9-CTRL numer części SBCT03-1EA
SB-MRP3-HEK293-VT MRP3 human membrane vesicles numer części SBVT15-1EA i odpowiadająca mu membrana kontrolna SB-HEK293-Mock-CTRL numer części SBCT06-1EA
SB-MRP5-HEK293-VT MRP5 human membrane vesicles numer części SBVT08-1EA i odpowiadająca mu membrana kontrolna SB-HEK293-Mock-CTRL numer części SBCT06-1EA.
Zestawy do transportu pęcherzykowego PREDIVEZ zawierają bufory, substrat sondy i inhibitory referencyjne potrzebne do przeprowadzenia testów transportu pęcherzykowego (wystarczające na 300 dołków/zestaw - równoważne istniejącym zestawom PV 9-cpd). Protokół testu, szablon obliczeń i przykładowy plik danych są dostępne na stronie internetowej SOLVO .
Membrany transportowe i kontrolne są sprzedawane oddzielnie. Ten zestaw transportu pęcherzykowego PREDIVEZ wymaga poniższych membran transportowych i odpowiadających im membran kontrolnych:
SB-MRP2-Sf9-VT MRP2 human membrane vesicles numer części SBVT05-1EA i odpowiadająca mu membrana kontrolna SB-beta-gal-Sf9-CTRL numer części SBCT03-1EA
SB-MRP2-HEK293-VT MRP2 human membrane vesicles numer części SBVT14-1EA i odpowiadająca mu membrana kontrolna SB-HEK293-Mock-CTRL numer części SBCT06-1EA
SB-MRP3-Sf9-VT MRP3 human membrane vesicles numer części SBVT06-1EA i odpowiadająca mu membrana kontrolna SB-beta-gal-Sf9-CTRL numer części SBCT03-1EA
SB-MRP3-HEK293-VT MRP3 human membrane vesicles numer części SBVT15-1EA i odpowiadająca mu membrana kontrolna SB-HEK293-Mock-CTRL numer części SBCT06-1EA
SB-MRP5-HEK293-VT MRP5 human membrane vesicles numer części SBVT08-1EA i odpowiadająca mu membrana kontrolna SB-HEK293-Mock-CTRL numer części SBCT06-1EA.
Legal Information
PREDIVEZ is a trademark of Solvo Biotechnology
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - vPvM
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?