Merck
SCP0259
Vasoactive Intestinal Constrictor / β Endothelin mouse
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C116H161N27O32S4
Masa cząsteczkowa:
2573.94
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Endothelin-2 (Vasoactive Intestinal Constrictor), mouse, a vaso-constricting peptide, is used in studies of the maintenance, protection and hyper-pigmentation of the epidermis.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)