Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 814,00 zł |
Informacje o tej pozycji
814,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.9% Si (as SiO2) basis
form
solid
impurities
≤0.2% % nonvolatile with HF
particle size
200-400 mesh (38 - 75 μm)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
suitability
suitable for column chromatography
SMILES string
O[Si](O)=O
InChI
1S/H2O3Si/c1-4(2)3/h1-2H
InChI key
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for column chromatography, 200-400 mesh (38 - 75 μm) | description BioReagent, suitable for column chromatography, 100-200 mesh (75 - 150 μm) | description suitable for column chromatography, 60-200 mesh | description ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| particle size 200-400 mesh (38 - 75 μm) | particle size 100-200 mesh (75 - 150 μm) | particle size 60-200 mesh | particle size - |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| assay ≥99.9% Si (as SiO2) basis | assay ≥99.8% Si (as SiO2) basis | assay - | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| impurities ≤0.2% % nonvolatile with HF | impurities - | impurities - | impurities - |
| cation traces Fe: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.001% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?