Przejdź do
SMB00518
4′,5,7-Trihydroxy-6,8-diprenylisoflavone
≥85% (LC/MS-UV)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H26O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.47
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(C(CC=C(C)C)=C(C(CC=C(C)C)=C2OC=C1C3=CC=C(O)C=C3)O)O
InChI
1S/C25H26O5/c1-14(2)5-11-18-22(27)19(12-6-15(3)4)25-21(23(18)28)24(29)20(13-30-25)16-7-9-17(26)10-8-16/h5-10,13,26-28H,11-12H2,1-4H3
InChI key
UCHYSPNEUSDFQR-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00522SMB00569SMB00553
description
≥85% (LC/MS-UV)
description
≥85% (LC/MS-UV)
description
≥85% (LC/MS-UV)
description
≥90% (LC/MS-UV)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥85% (LC/MS-UV)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
assay
≥90% (LC/MS-UV)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)