Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1960,00 zł
assay
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(C(O)=C(C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1)O)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-9-4-2-8(3-5-9)12-6-10(17)14-13(22-12)7-11(18)15(19)16(14)20/h2-7,18-20H,1H3
InChI key
XVMMEYCPXZYLAI-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥85% (LC/MS-UV) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥85% (LC/MS-UV) | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥85% (LC/MS-UV) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥85% (LC/MS-UV) | assay ≥97% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form lyophilized powder |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?