Przejdź do
SMB00528
6,8-Dihydroxy-3-methylisocoumarin
≥95% (LC/MS-UV)
Synonim(y):
3,4-Dehydro-6-hydroxymellein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.17
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
3360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(O)=C2C(C=C(C)OC2=O)=C1
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-2-6-3-7(11)4-8(12)9(6)10(13)14-5/h2-4,11-12H,1H3
InChI key
OHHKDUWFPNAEHQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Typcially isolated from endophytic fungus
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00550287815IDF00187
description
≥95% (LC/MS-UV)
description
≥85% (LC/MS-UV)
description
-
description
AldrichCPR
form
solid
form
solid
form
lyophilized solid
form
solid
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
assay
≥99% (elemental analysis)
assay
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMF: 10 mM, DMSO: 10 mM
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)