Przejdź do
SMB00537
Farnesiferol A
≥85% (NMR)
Synonim(y):
7-[[(1S,4aS,6R,8aR)-6-hydroxy-5,5,8a-trimethyl-2-methylidene-3,4,4a,6,7,8-hexahydro-1H-naphthalen-1-yl]methoxy]chromen-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.49
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥85% (NMR)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1C(C)(C)[C@]2([H])[C@@]([C@@H](COC3=CC=C(C=CC(O4)=O)C4=C3)C(CC2)=C)(C)CC1
InChI
1S/C24H30O4/c1-15-5-9-20-23(2,3)21(25)11-12-24(20,4)18(15)14-27-17-8-6-16-7-10-22(26)28-19(16)13-17/h6-8,10,13,18,20-21,25H,1,5,9,11-12,14H2,2-4H3/t18-,20+,21+,24-/m0/s1
InChI key
FCWYNTDTQPCVPG-WTMJVXIESA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB01056SMB00550SMB00534
description
≥85% (NMR)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥85% (LC/MS-UV)
description
≥85% (LC/MS-UV)
assay
≥85% (NMR)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
water: slightly soluble
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)