Przejdź do
SMB00545
Skullcapflavone II
≥90% (LC/MS-UV)
Synonim(y):
5-hydroxy-2-(2-hydroxy-6-methoxyphenyl)-6,7,8-trimethoxychromen-4-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.34
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(C(C=C(C2=C(O)C=CC=C2OC)O3)=O)C3=C(OC)C(OC)=C1OC
InChI
1S/C19H18O8/c1-23-11-7-5-6-9(20)13(11)12-8-10(21)14-15(22)17(24-2)19(26-4)18(25-3)16(14)27-12/h5-8,20,22H,1-4H3
InChI key
GMQFOKBGMKVUQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Natrual product derived from plant source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00553SMB00518PHL83884
Panicolin phyproof® Reference Substance
PHL83884
Panicolin
description
≥90% (LC/MS-UV)
description
≥90% (LC/MS-UV)
description
≥85% (LC/MS-UV)
description
phyproof® Reference Substance
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥90% (LC/MS-UV)
assay
≥90% (LC/MS-UV)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)