Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C(C(C)(C)C=C)=CC(C=CC(OC)=C2O)=C2O1
InChI
1S/C15H16O4/c1-5-15(2,3)10-8-9-6-7-11(18-4)12(16)13(9)19-14(10)17/h5-8,16H,1H2,2-4H3
InChI key
KNZZAAGBIUZSNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95% (LC/MS-UV) | description ≥97%, powder | description ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder |
| assay ≥95% (LC/MS-UV) | assay ≥97% | assay ≥98% (HPLC) |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility ethanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?