Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1240,00 zł
biological source
Allium sativum L.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C=CCSSSCC=C
InChI
1S/C6H10S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI key
UBAXRAHSPKWNCX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥80%, FG |
| form liquid | form oil | form oil | form - |
| biological source Allium sativum L. | biological source - | biological source Allium sativum L. | biological source synthetic |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥80% |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) flavors and fragrances |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diallyl trisulfide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?