Przejdź do
SML0029
Glycopyrrolate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
α-cyclopentylmandelic acid ester with 3-hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, 1-methyl-3-pyrrolidyl α-cyclopentylmandelate methobromide, 1-methyl-3-pyrrolidyl α-phenyl-α-cyclopentylglycolate methobromide, 3-(2-phenyl-2-cyclopentylglycoloyloxy)-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, 3-hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide α-cyclopentylmandelate, AHR-504, Copyrrolate, Gastrodyn, NSC 250836, NSC 251251, NSC 251252, NVA-237, glycopyrronium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
1776,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H28NO3 · Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
209-887-0
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥24 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VPNYRYCIDCJBOM-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
General description
Glycopyrrolate is a quaternary ammonium compound and it shows structural similarity with atropine.
Biochem/physiol Actions
Glycopyrrolate is long-acting muscarinic antagonist (LAMA). It is kinetically selective muscarinic M3 receptor antagonist.
Long-acting muscarinic antagonist (LAMA); anticholinergic; antispasmodic; preanesthetic medicant
Glycopyrrolate is an anti-cholinergic drug. It is a potent controller of drooling, observed in children affected with cerebral palsy. Compared to other muscarinic antagonists, glycopyrrolate has lower CNS (central nervous system) penetration.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001308BP1110Y0001358
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥24 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycopyrrolate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)