This product is a research grade Itopride and not considered a primary or secondary standard. Currently, there is no primary standard product available.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 574,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26N2O4 ·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.89
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32110208
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
574,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Itopride hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥48 mg/mL
originator
Abbott
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc(cc1OC)C(=O)NCc2ccc(OCCN(C)C)cc2
InChI
1S/C20H26N2O4.ClH/c1-22(2)11-12-26-17-8-5-15(6-9-17)14-21-20(23)16-7-10-18(24-3)19(13-16)25-4;/h5-10,13H,11-12,14H2,1-4H3,(H,21,23);1H
InChI key
ZTOUXLLIPWWHSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Itopride hydrochloride is a new prokinetic drug.
Biochem/physiol Actions
Antagonist of dopamine D2-receptor with anticholinesterase activity.
Itopride is an acetylcholinesterase (AChE) inhibitor and D2 dopamine receptor antagonist. Itopride is used as a gastroprokinetic agent.
Itopride hydrochloride enhances the gastrointestinal motility by blocking the activity of dopamine on the D2 receptors, on the post-synaptic cholinergic nerves and by inducing the liberation of acetylcholine in the myenteric plexus. It also inhibits the hydrolysis of the released acetylcholine with the help of acetylcholinesterase.
Features and Benefits
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is the Itopride HCL CAS 122892-31-3 a primary standard grade or a reagent grade?