Przejdź do
SML0036
Procarbazine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(1-Methylethyl)-4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]benzamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19N3O·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.76
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-678-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥18 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CNNCc1ccc(cc1)C(=O)NC(C)C
InChI
1S/C12H19N3O.ClH/c1-9(2)15-12(16)11-6-4-10(5-7-11)8-14-13-3;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H
InChI key
DERJYEZSLHIUKF-UHFFFAOYSA-N
Application
Procarbazine, an antineoplastic alkylating agent, may be used to study its pharmacokinetics, metabolism, safety, efficacy and methods of delivery as an anticancer agent. It may be used to study new combination of anticancer drugs.
Procarbazine hydrochloride has been used to study its physicochemical property.
Biochem/physiol Actions
Procarbazine hydrochloride is a Antineoplastic alkylating agent
Procarbazine is an antineoplastic alkylating agent widely used in cancer chemotherapy in combination with other compounds. It has multiple mechanisms of action. Procarbazine inhibits protein, RNA and DNA synthesis in addition to being an alkylating agent.
Procarbazine is metabolized to azoprocarbazine either by cytochrome P450 enzyme and monoamine oxidase in an NADPH (nicotinamide adenine diphosphate) dependent or independent manner. It is considered neurotoxic. Procarbazine is used in combination with therapy for treating Hodgkin′s disease.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15650091565010
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥18 mg/mL
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Procarbazine hydrochloride
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)