Przejdź do
SML0043
Racecadotril
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(RS)-Benzyl N-[3-(acetylthio)-2-benzylpropanoyl]glycinate, (±)-Acetorphan, Acetorphan, Cadotril, Redotil, Tiorfan, Zedott
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥44 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)
InChI key
ODUOJXZPIYUATO-UHFFFAOYSA-N
Application
Racecadotril may be used to study enkephalinase-mediated cellular changes.
Biochem/physiol Actions
Neutral endopeptidase inhibitor; antidiarrheal
Racecadotril is a neutral endopeptidase inhibitor, an antidiarrheal drug which acts as a peripherally acting enkephalinase inhibitor.
Inhibition of enkephalinase by Racecadotril prevents the breakdown of enkephalins in the gastrointestinal tract. This reduces secretion of water and electrolytes into the gut without affecting the mobility.
Features and Benefits
This compound is featured on the Neuropeptidases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000896Y0000902ENAH9A7079D9
Racecadotril European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000896
Racecadotril
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥44 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to tan
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Racecadotril
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)