Przejdź do
SML0049
Polygodial
≥97% (HPLC), Transient Receptor Potential Anykrin 1 channels activator, powder
Synonim(y):
(1R,4aS,8aS)-1,4,4a,5,6,7,8,8a-Octahydro-5,5,8a-trimethyl-1,2-naphthalenedicarboxaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
885,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
885,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Polygodial, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C[C@@H]1[C@@]2([C@H](C(CCC2)(C)C)CC=C1C=O)C
InChI
1S/C15H22O2/c1-14(2)7-4-8-15(3)12(10-17)11(9-16)5-6-13(14)15/h5,9-10,12-13H,4,6-8H2,1-3H3/t12-,13-,15+/m0/s1
InChI key
AZJUJOFIHHNCSV-KCQAQPDRSA-N
Biochem/physiol Actions
Polygodial is a TRPA1 activator; antifungal.
Polygodial is a selective activator of Transient Receptor Potential Anykrin 1 (TRPA1) channels. Initially painful, polygodial acts as an analgesic by desensitizing sensory neuron. Polygodial also has broad antifungal properties, and is cytotoxic against bacteria and algae.
Polygodial is a sesquiterpene dialdehyde. It is obtained from the plants Polygonum hydropiper, Warburgia ugandensis, Pseudowintera colorata and Warburgia stuhlmannii. It exhibits antifeedant activity and antimicrobial activity against insects and microbes, respectively. It is responsible for the “hot taste” in peppery spices of traditional Japanese cuisine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
70215P8791SML3099
description
≥97% (HPLC)
description
suitable for fluorescence
description
mol wt 500-5,000
description
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
crystals
form
lyophilized powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to light yellow
color
yellow to orange
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)