Przejdź do
SML0057
Camostat mesylate
≥98% (HPLC), Serine protease inhibitor, powder
Synonim(y):
4-[[4-[(Aminoiminomethyl)amino]benzoyl]oxy]benzeneacetic acid 2-(dimethylamino)-2-oxoethyl ester methanesulfonate; FOY 305; FOY-S 980; Foipan mesylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
369,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N4O5·CH3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.52
UNSPSC Code:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32129090
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Camostat mesylate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
H2O: ≥24 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CN(C)C(=O)COC(=O)Cc1ccc(OC(=O)c2ccc(NC(N)=N)cc2)cc1
InChI
1S/C20H22N4O5.CH4O3S/c1-24(2)17(25)12-28-18(26)11-13-3-9-16(10-4-13)29-19(27)14-5-7-15(8-6-14)23-20(21)22;1-5(2,3)4/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H4,21,22,23);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
FSEKIHNIDBATFG-UHFFFAOYSA-N
Application
Camostat mesylate may be used in cell signaling studies.
Camostat mesylate has been used to determine the effect of transmembrane protease, serine (TMPRSS) family proteases on cell-cell fusion.
Biochem/physiol Actions
Camostat is a serine protease inhibitor, airway epithelial sodium channel (ENaC) attenuator.
Camostat is a synthetic, orally bioavailble serine protease inhibitor and airway epithelial sodium channel (ENaC) attenuator.
Camostat mesylate (CM) is used to treat pancreatitis and reflux esophagitis after gastrectomy.
Camostat mesylate inhibits the production of TNF-α and monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) by monocytes. It also inhibits the activity of pancreatic stellate cells. Camostat mesylate regulates the cytokine expression and inflammation and is effective in the treatment of dibutyltin dichloride-induced rat pancreatic fibrosis.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acid-Sensing (Proton-gated) Ion Channels (ASICs) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)