Przejdź do
SML0074
Acenocoumarol
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-Acenocoumarin, 3-(α-Acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxy-coumarin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
1989,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-807-3
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO, heptane and xylene: ≥17 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)CC(c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H15NO6/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(9-7-12)20(24)25)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)26-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
InChI key
VABCILAOYCMVPS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... VKORC1(79001)
Application
Acenocoumarol was used to study the role of P-glycoprotein in transport of oral vitamin K in Caco-2 cells and as an LC/MS standard.
Acenocoumarol has been used as a standard for the determination of coumarins in cosmetics.
Biochem/physiol Actions
Acenocoumarol is a warfarin analog, an anticoagulant that inhibits Vitamin K epoxide reductase. This results in depletion of the reduced form of vitamin K (vitamin KH2), limiting the gamma-carboxylation and subsequent activation of the vitamin K-dependent coagulation factors II, VII, IX, and X and anticoagulant proteins C and S, resulting in decreased prothrombin levels and the amount of thrombin generated.
Warfarin analog; anticoagulant; inhibitor of Vit K epoxide reductase
Acenocoumarol is effective against thromboembolic disorders.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D7910D104809W238104
description
≥98% (HPLC)
description
serine protease inhibitor
description
99%
description
≥99%, FCC, FG
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
99%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO, heptane and xylene: ≥17 mg/mL
solubility
ethyl acetate: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
color
white to tan
color
-
color
-
color
-
WGK
WGK 3
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)