Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2950,00 zł 2507,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20ClN3O2 · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.25 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
2507,50 zł
Cena katalogowa2950,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NC2CN3CC[C@H]2CC3
InChI
1S/C15H20ClN3O2.ClH.H2O/c1-21-14-7-12(17)11(16)6-10(14)15(20)18-13-8-19-4-2-9(13)3-5-19;;/h6-7,9,13H,2-5,8,17H2,1H3,(H,18,20);1H;1H2
InChI key
NPXXKMBXEODDAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Serotonin 5-HT3 and 5-HT4 receptor antagonist
Zacopride is a sub-nanomolar antagonist of the serotonin 5-HT3 receptor that also displays agonist-like activity against 5-HT4 receptors. It is a potent anxiolytic in animal models, and also has strong antiemetic effects, and also increases aldosterone levels via activation of 5-HT4 receptor in the adrenal glands.
Features and Benefits
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC), powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: ≥10 mg/mL | solubility H2O: insoluble, DMSO: ~24 mg/mL | solubility H2O: >20 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?