Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 578,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13N · CH4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
578,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Rasagiline mesylate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +15 to +28°, c = 0.6 mg/mL in H2O
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.C#CCN[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m1./s1
InChI key
JDBJJCWRXSVHOQ-UTONKHPSSA-N
Gene Information
human ... MAOB(4129)
Application
Rasagiline mesylate may be used in MAO type B-mediated cell signaling studies.
Rasagiline mesylate has been used:
- to test its neuroprotective effects in retinitis pigmentosa (RP) by apoptosis regulator, Bax/Bcl-2 modulation
- as monoamine oxidase-B inhibitor in 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) induced mouse model
- as an anti-parkinsonian agent to test its rescue functionality in 6-hydroxydopamine-lesioned zebrafish larvae towards bradykinetic and dyskinetic-like behavior
Biochem/physiol Actions
Anti-Parkinson drug; MAO B Inhibitor; anti-apoptotic; neuroprotectant
Rasagiline mesylate is an irreversible inhibitor of monoamine oxidase selective for MAO type B over type A by a factor of fourteen. It has anti-apoptotic and neuroprotectant activity and has been used as a treatment for Parkinson′s disease.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism and Histamine Synthesis and Metabolism pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| form powder | form (Powder, Film or Oil) | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?