Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 531,00 zł |
Informacje o tej pozycji
531,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
green-yellow
solubility
DMSO, heptane and xylene: ≥21 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.CN(CC#C)Cc1ccc(O)c2ncccc12
InChI
1S/C14H14N2O.2ClH/c1-3-9-16(2)10-11-6-7-13(17)14-12(11)5-4-8-15-14;;/h1,4-8,17H,9-10H2,2H3;2*1H
InChI key
XJNICPXVRPOSSO-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description affinity isolated antibody, ~1.5 mg/mL, buffered aqueous solution | description recombinant, expressed in baculovirus infected BTI insect cells | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| form powder | form buffered aqueous solution | form liquid | form buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO, heptane and xylene: ≥21 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?