Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 544,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
544,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
The structure of BV02 differs slightly from the published form, but has been internally verified by Sigma-Aldrich quality control.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N3C(=O)c4ccc(cc4C3=O)C(O)=O)=C1C
InChI
1S/C20H15N3O5/c1-11-16(19(26)23(21(11)2)13-6-4-3-5-7-13)22-17(24)14-9-8-12(20(27)28)10-15(14)18(22)25/h3-10H,1-2H3,(H,27,28)
InChI key
ZFYSDSINNOLWGO-UHFFFAOYSA-N
Application
BV02, an inhibitor of the 14-3-3 scaffolding protein docking sites, may be used to study the roles and functions of 14-3-3 scaffolding proteins in signaling pathways involved in the cell cycle, and processes such as apoptosis, stress response, and malignant cell transformation.
BV02 has been used to study the effects of 14-3-3σ on P-glycoprotein and pregnane X receptor protein xpression. It has also been used as a control in studying BAP1 (BRCA1 (breast cancer gene)-associated protein 1) inducing cell death via interaction with 14-3-3 in neuroblastoma.
Biochem/physiol Actions
BV02 is an inhibitor of the 14-3-3 scaffolding proteins docking site.
BV02 is an inhibitor of the 14-3-3 scaffolding proteins docking site. BV02 promotes the apoptotic death of cells expressing either wt Bcr-Abl construct or T315I mutation. It induces apoptosis by c-Abl release from 14-3-3? and re-location to nuclear compartment and at mitochondrial membranes.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?