Przejdź do
SML0142
Valsartan
≥98% (HPLC), Angiotensin II type 1 (AT1) receptor antagonist, powder
Synonim(y):
N-(1-Oxopentyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
525,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H29N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Valsartan, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -55 to -70°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1
InChI key
ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Application
Mice were treated with valsartan to study the role of Ang II-dependent pathway in aldosterone-related effects.
Biochem/physiol Actions
Valsartan is an Angiotensin II type 1 (AT1) receptor antagonist and anti-hypertensive. Valsartan renders protection against heart attack and stroke resulting from abrupt increase in blood pressure. Valsartan reduces myocardial-infarction-related complications in heart attack survivors.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1315Y0001132BP1161
Valsartan European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001132
Valsartan
Valsartan British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1161
Valsartan
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valsartan
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)