Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 728,00 zł |
Informacje o tej pozycji
728,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Clc1cccc(CNCCc2ccc(NC(=N)c3cccs3)cc2)c1
InChI
1S/C20H20ClN3S.2ClH.H2O/c21-17-4-1-3-16(13-17)14-23-11-10-15-6-8-18(9-7-15)24-20(22)19-5-2-12-25-19;;;/h1-9,12-13,23H,10-11,14H2,(H2,22,24);2*1H;1H2
InChI key
QOPATWWWZNTSQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. | description - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −196°C | storage temp. - |
| solubility H2O: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![N-methyl-N'-[1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]thiophene-2-carboximidamide](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/bbe/8/0/235266580_w290.png)