Przejdź do
SML0180
Aceclidine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl acetate hydrochloride, 3-Acetoxyquinuclidine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
306,85 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
1181,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.68
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
228-071-5
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
306,85 zł
Cena katalogowa361,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(=O)O[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C9H15NO2.ClH/c1-7(11)12-9-6-10-4-2-8(9)3-5-10;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
LWWSARSTZGNKGV-FVGYRXGTSA-N
Application
Aceclidine hydrochloride may be used in muscarinic acetylcholine receptor-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Aceclidine is a non-selective muscarinic acetylcholine receptor partial agonist that is effective in reducing intraocular pressure.
Muscarinic receptor partial agonist
Aceclidine at a concentration of 5 and 50 μg is capable of enhancing the outflow facility, following ciliary muscle disinsertion.
Aceclidine hydrochloride is a parasympathomimetic drug with weak anticholinesterase activity. It acts on cholinergic nerve-endings, lowers intraocular pressure and potent therapeutic agent for open-angle glaucoma.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1396
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)