Przejdź do
SML0184
Ginsenoside Rg3
≥98% (HPLC), MAPK activation, powder
Synonim(y):
(3β,12β)-12,20-Dihydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, 20(S)-Ginsenoside-Rg3, Rg3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
575,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H72O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
785.01
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ginsenoside Rg3, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +10 to +20°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(C)(C)[C@@H]4CC[C@@]23C
InChI
1S/C42H72O13/c1-21(2)10-9-14-42(8,51)22-11-16-41(7)29(22)23(45)18-27-39(5)15-13-28(38(3,4)26(39)12-17-40(27,41)6)54-37-35(33(49)31(47)25(20-44)53-37)55-36-34(50)32(48)30(46)24(19-43)52-36/h10,22-37,43-51H,9,11-20H2,1-8H3/t22-,23+,24+,25+,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-,37-,39-,40+,41+,42-/m0/s1
InChI key
RWXIFXNRCLMQCD-JBVRGBGGSA-N
Application
Ginsenoside Rg3 may be used in cell signaling studies.
Ginsenoside Rg3 has been used to investigate its modulatory effects on delayed rectifier potassium current (IKr) channels in long QT syndrome (LQTS)2-human induced pluripotent stem cells (hiPSC-CMs).
Biochem/physiol Actions
Ginsenoside Rg3 is a natural product isolated from Panax ginseng. Similar to other ginsenosides it exhibits cardio protective effects. Ginsenoside Rg3 enhances cardiac, hERG (IKr) and KCNQ (Iks), channel currents by interaction with the channel pore entryway. It also inhibits the palmitate-induced apoptosis of MIN6N8 mouse insulinoma beta-cells through modulating p44/42 MAPK activation. Ginsenoside Rg3 increases the level of the transcription factor Nrf2 and induces the mRNA levels of multidrug resistance-associated protein (Mrp) 1 and Mrp3. Rg3 modulate neuroinflammation by attenuating the activation of microglia in response to systemic LPS treatment. It activates AMPK in HepG2 cells and reduces the lipid accumulation thereby decreasing the risk of cardiovascular disease due to dyslipidemia.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginsenoside Rg3
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)