Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 345,00 zł 293,25 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
293,25 zł
Cena katalogowa345,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
originator
Bayer
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(=S)N\N=C(\c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C14H15N5S/c1-19(2)14(20)18-17-13(11-7-3-5-9-15-11)12-8-4-6-10-16-12/h3-10H,1-2H3,(H,18,20)
InChI key
XOBIGRNRXCAMJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Dp44mT may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable iron chelator and top2a activity inhibitor
Dp44mT is an iron chelator that works as a selective anticancer agent. As other iron chelators it can serve as a therapeutic adjunct to doxorubicin treatment. Additionally Dm44mT possess DNA-damaging activity. It appears that that activity is mediated by top2a inhibition.
Dp44mT (di-2-pyridylketone-4,4,-dimethyl-3-thiosemicarbazone) influences lysosome integrity through copper binding. It induces reactive oxygen species (ROS) generation by redox cycling of iron complex. Dp44mT exhibits anti cancer action by attenuating Ndrg-1 (N-myc downstream regulated 1), a metastasis suppressor protein. It also alters the cyclin family of proteins (A, B, D1, D2,D3 and cyclin-dependent kinase 2) known for cell-cycle regulation. Dp44mT is known to promote apoptosis in neuroepithelioma, melanoma and breast cancer.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Disclaimer
Material appears to be unstable in solution; make solutions immediately before use.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) |
| color yellow to orange | color white to beige |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?